Learn More
Platine sur charbon actif, 10 % de Pt, environ .50 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10013863
Platine sur charbon actif, 10 % de Pt, environ .50 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10013863
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10013863
Marque: Thermo Scientific Acros 195240010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum on activated carbon
Couleur Noir
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.08
Pourcentage de pureté 10% (Pt)
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Identifiant produit
  • Platinum on activated carbon, 10% Pt, ca. 50% moisture
Nom du produit
Platine sur charbon actif, 10 % de Pt, environ .50 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals >