Learn More
Platine, 5 % sur poudre d’oxyde d’aluminium, réduite, Thermo Scientific Chemicals
116.58€ - 1740.66€
Identifiants chimiques
CAS 7440-6-6
Numéro MDL MFCD03458043
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15461977
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044222.06
5 g
116.58€
5g
11379728
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044222.14
25 g
480.39€
25g
11389728
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044222.22
100 g
1740.66€
100g
Description
Description
Platinum on Alumina (aluminum oxide) is catalyst material with applications in synthetic chemistry such as hydrogenation of functional groups. catalyst is recommended for selective hydrogenation reactions. The particle size of the catalyst is ideal for allowing fast separation from the reaction mixture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-6-6
MFCD03458043
Spécification
Platinum
7440-6-6
MFCD03458043
Poudre
5% on alumina powder
Powder
Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H228-H315-H319-H335:Matière solide inflammable.Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante