Learn More
Poudre de platine, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15492257
Poudre de platine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492257
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 15492257
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045445.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Matériau pour capteurs de gaz
Platinum, 5% on activated carbon paste is used for a broad range of reactions common to palladium on carbon catalysts. it is utilized for hydrogenolysis reactions using molecular hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 5% on graphite
Aspect Powder
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN27K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number045445.14,045445.22,045445.06
Numéro de lotZ20J015 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2024 Catalog Number045445.14,045445.22,045445.06
Numéro de lot39579004 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2022 Catalog Number045445.14,045445.22,045445.06
Numéro de lotP10E035 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number045445.14,045445.22,045445.06
Numéro de lot39582003 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number045445.14,045445.22,045445.06
Nom du produit
Poudre de platine, Thermo Scientific Chemicals >