Learn More
Fil de platine 20wt % rhodium, dia. 0,25 mm (0,01 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum 20 wt% Rhodium wire |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Rh; 80:20 wt% |
| Quantité | 25 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.24g/25cm |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD00198186 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |