Learn More
Platine, 10 % sur charbon, sec, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11340064
Platine, 10 % sur charbon, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340064
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11340064
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00469.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Platinum, 10% on carbon, is used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones and aromatics. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes. It is involved in the catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le platine, 10 % sur carbone, est utilisé comme catalyseur pour l’hydrogénation des alcènes, alcynes, groupes nitro, cétones et aromatiques. Il est également utilisé pour l’hydrogénolyse des cyclopropanes. Il est impliqué dans l’oxydation catalytique des alcools.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 10% on carbon, dry
Numéro UN UN1325
Quantité 25 g
Merck Index 14,7529
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10212151 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog NumberL00469.03,L00469.14,L00469.06
Numéro de lotM09437 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL00469.03,L00469.14,L00469.06
Numéro de lot10109755 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL00469.03,L00469.14,L00469.06
Numéro de lotM15224 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL00469.03,L00469.14,L00469.06
Numéro de lot10197711 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL00469.03,L00469.14,L00469.06
Nom du produit
Platine, 10 % sur charbon, sec, Thermo Scientific Chemicals >