Learn More
Platine, 1 % sur poudre de polyéthylèneimine/SiO2, Thermo Scientific™
Code produit. 11395687
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Réactions de réduction
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 1% on polyethyleneimine/SiO2
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral acids and organic acids.