Learn More
Micronova™ Écouvillons pour tubes à essai
Une brosse durable 100 % polypropylène qui nettoie les tubes et les petites pièces sans rayer les surfaces en acier inox poli finement et est suffisamment souple pour passer dans les raccords coudés de cuves.
Marque: Micronova™ BRPL-25S36
79.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les écouvillons pour tubes en plastique Micronova sont composées de poils 100 % polypropylène et de poignées conformes à la FDA. Les noyaux centraux étroits, également en polypropylène, sont suffisamment flexibles pour passer par raccords coudés de cuves.
- Brosse en plastique durable pour tubes et petites pièces
- Poils 100 % polypropylène et poignées
- Ne rayent pas l’acier inox poli finement
- Suffisamment souples pour passer par les raccords
- Matériaux conformes aux exigences de la FDA
Spécification
Écouvillon pour tube souple | |
Plastique | |
Non stériles | |
Blanc | |
6,4 cm | |
Écouvillons pour tubes pour le nettoyage des tubes et des petites pièces | |
5 in | |
91,4 cm | |
2 in |
PP | |
Flexibles | |
Conserver à température ambiante | |
2,5 po | |
Non | |
36 in | |
1/4 po | |
Produits chimiques | |
5,1 cm |