Learn More
Eppendorf™ Platforms for the Innova™ S44i Incubator Shaker
A selection of universal and dedicated platforms for Erlenmeyer, Fernbach or Lauber Thomson flasks.
Marque: Eppendorf™ S44I040006
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 13.94000kg
Description
- Peut contenir des flacons Erlenmeyer, Fernbach ou Lauber Thomson
- Plateforme dédiée
Spécification
Fioles d'Erlenmeyer de 2 L | |
Innova™ S44i | |
15 |