Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateur orbital Grant PSU10i
Code produit. p-8341017
Click to view available options
Capacité:
12 x flacons et béchers de 100 à 150 ml
Flacons et béchers de 6 x 250 à 300 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11461058
Marque: Grant Instruments™ P6250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend des pinces pour empêcher les flacons et les béchers de se renverser. La plateforme Grant Instruments™ pour agitateurs orbitaux et agitateurs incubateurs Grant est interchangeable pour s’adapter à une grande variété de récipients.
  • Comprend des pinces pour maintenir les récipients en toute sécurité
  • À utiliser avec
    • Agitateur incubateur ES-20
    • Agitateur orbital PSU 10i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacons et béchers de 6 x 250 à 300 ml
Dimensions (L x l) 250 x 190 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons / béchers12 x 100-150 ml
Nbre de positions 6