Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison
Réduisez la variabilité d’orientation moléculaire grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ 95029263
Code produit. 10723686
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Réduisez la variabilité des orientations moléculaires grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Surfaces de capture par affinité (streptavidine passive et streptavidine Immobilizer, nickel-chélate et glutathion, BioBind)
  • Fixation hautement spécifique
  • Variabilité réduite de l’orientation moléculaire
  • Les surfaces Immobilizer améliorent le rapport signal/bruit
  • Lʼinteraction streptavidine/biotine peut être exploitée pour immobiliser un large éventail de biomolécules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colorimétrique
Affinity
Microplaque
Streptavidine
Flat Bottom (F-well)
5
Biotinylé
5 Cases
Transparent
200 μl
400 μl
5
Non spécifié
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.