Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison
Réduisez la variabilité de l’orientation moléculaire grâce à ces plaques et modules avec surfaces de liaison par affinité.
Marque: Thermo Scientific™ 95029293
Description
Réduisez la variabilité d’orientation moléculaire grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Surfaces de capture par affinité (streptavidine passive et streptavidine Immobilizer, nickel-chélate et glutathion, BioBind)
- Fixation hautement spécifique
- Variabilité réduite de l’orientation moléculaire
- Les surfaces Immobilizer améliorent le rapport signal/bruit
- Lʼinteraction streptavidine/biotine peut être exploitée pour immobiliser un large éventail de biomolécules
Spécification
Colorimétrique | |
Affinity | |
Module sécable F8 (x12) sur cadre | |
Streptavidine | |
Flat Bottom (F-well) | |
5 | |
Biotinylé |
5 Cases | |
Transparent | |
200 μl | |
400 μl | |
5 | |
Non spécifié |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.