Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison
Réduisez la variabilité de l’orientation moléculaire grâce à ces plaques et modules avec surfaces de liaison par affinité.
Marque: Thermo Scientific™ 436016
619.84 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réduisez la variabilité d’orientation moléculaire grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Surfaces de capture par affinité (streptavidine passive et streptavidine Immobilizer, nickel-chélate et glutathion, BioBind) :
- Les surfaces de liaison hautement spécifiques réduisent la variabilité des orientations moléculaires.
- Les surfaces Immobilizer améliorent le rapport signal/bruit.
- Lʼinteraction streptavidine/biotine peut être exploitée pour immobiliser un large éventail de biomolécules.
Spécification
Étalon | |
Fluorescence | |
15 boîtes | |
Microplaque | |
400 μl | |
100 μl | |
Streptavidine | |
Rond | |
1 | |
15/boîte |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
Noir | |
PS | |
96 | |
Non stérile | |
400 μl | |
15 | |
Non spécifié | |
Biotinylé |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.