Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque
Dénombrez les organismes viables dans le lait, l’eau, les aliments et les produits laitiers à l’aide de ce milieu non sélectif.
15.45€ - 24.35€
Spécification
Type de milieu | Plate Count Agar |
---|---|
Type de produit | Gélose |
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11973612
|
Thermo Scientific™
PO0158A |
10/boîte | Monoplaque de 90 mm | Plate Count Agar | Royaume-Uni |
15.45€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13255349
|
Thermo Scientific™
PO5013A |
10/boîte | Monoplaque de 90 mm | Plate Count Agar | Allemagne |
24.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Dénombrez les organismes viables dans le lait, les produits laitiers, l’eau, les aliments et dans d’autres échantillons d’importance sanitaire à l’aide de la gélose non sélective pour comptage sur plaque Thermo Scientific™.
Ce milieu standard répond à la formulation de l’APHA, de l’AOAC et du PHLS.Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Plate Count Agar | |
Gélose |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 14 semaines