Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque (en flacon)
Description
Dénombrez les organismes viables dans le lait, les produits laitiers, l’eau, les aliments et d’autres échantillons d’importance sanitaire grâce au milieu non sélectif à base de gélose pour comptage sur plaque Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prêt à l’emploi.La gélose pour comptage sur plaque est équivalente au milieu recommandé par l’APHA1, PHLS 2 et ISO3,4 pour le comptage sur plaque de micro-organismes dans les aliments.
Plus besoin d’autoclaver ni de distribuer grâce aux flacons pratiques, pré-remplis et prêts à l’emploi de gélose pour comptage sur plaque.
- Pratique : flacons pré-remplis prêts pour une utilisation immédiate.
- Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
- Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Gélose pour comptage sur plaque (en flacon) |
| Format | Flacon de sirop |
| Origine de la fabrication | UK |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 500,0 g + 4,0 g |
| Type d’emballage | 10 flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte |
| Quantité | 10/paquet |