Learn More
BD Seringue à embout Luer-Slip excentrique Plastipak™™
Code produit. 12651406
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Conditionnement:
60 pièces
Code produit. 12651406
Marque: BD 300866
Edge
Utilisée pour les ponctions veineuses et l’aspiration des fluides. La seringue Luer-Slip excentrique BD Medical™ Plastipak™ convient aux travaux exigeant une plus grande proximité avec la peau.
  • Luer-Slip excentrique
  • Bouchon sans latex
  • Marquage CE
  • Capacité de 50 ml
  • Polypropylène
  • Stérile
  • Jetable
  • Sans aiguille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N  95 Q 252156 et N   252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N  0050)
Matériau Plastic
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 29,4 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 133 mm
Type de produit Seringue Luer-Slip concentrique
Graduations 1 ml
Quantité 60 Paquets
Volume (métrique) 50 ml
Type de connexion Raccord Luer-Slip concentrique
Graduated Oui