Learn More
BD Seringue hypodermique trois pièces avec embout Luer-Lock centré Plastipaktrade;
Seringue graduée en plastique. nbsp;Seringue hypodermique trois pièces avec embout Luer-Lock centré BD Medicaltrade; Plastipaktrade; pour l’injection de liquides.
205.00€ - 219.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | NF EN 20594-1, ISO 594-1 de décembre 1993, ISO 594-2 de septembre 1998 |
Matériau | Polypropylene |
Sans latex | Oui |
Type de produit | Seringue hypodermique en 3 parties Luer-Lock centrée |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303040
|
BD
309658 |
3 ml |
219.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364881
|
BD
309649 |
5 ml |
205.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ulliSeringue en plastique/liliComprend un Luer-Lock/li/ulSpécification
Autoclavables | |
Polypropylene | |
Seringue hypodermique en 3 parties Luer-Lock centrée | |
Luer-Lock centré | |
Stérile |
NF EN 20594-1, ISO 594-1 de décembre 1993, ISO 594-2 de septembre 1998 | |
Oui | |
Oui | |