Learn More
Kartell™ Système de support de pipettes vertical à deux niveaux Plastilab™
Click to view available options
:
Accueillent les articles suivants : 18 petits trous et 10 grands trous
Description
Doté seulement d’un support de pipettes à deux niveaux : la base et la tige de support ne sont pas incluses.
- En PP
- La noix de serrage permet de lever ou de baisser le support sur la tige de support
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support pour pipettes |
| Matériau | PP |
| Positions | 18 emplacements à petits trous et 10 emplacements à grands trous |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) externe | 175 mm |