Learn More
Kartell™ Flacons gradués à col étroit en polypropylène Plastilab™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
250 mL
Description
- Autoclavables
- Flacon à paroi épaisse
- Fixé avec une étiquette d’épaulement et de bouchon
- Adaptée au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 mL |
Paramètres de certification | DIN 13316 et 168 |
À utiliser avec (application) | Transport des eaux résiduelles toxiques, des eaux de chaudière |
Matériau | Polypropylène |
D.I. du col (métrique) | 19mm |
Gamme de produits | Flacon |
Graduations | 25 ml |
Graduated | Oui |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Flacon à col étroit |