Learn More
Wuertt Celluloid™ Égouttoir plastifié
Code produit. p-8000518
Click to view available options
Hauteur (métrique):
30 cm
61 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11907003
Marque: Wuertt Celluloid™ 52840111
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Portoir et plateau de paillasse pour le séchage de la verrerie de laboratoire. L’égouttoir plastifié Wuertt Celluloid™ est en fil plastifié.
  • Comprend un plateau de récupération
  • Fabriqué en fil plastifié pour une durabilité optimale
  • Tiges inclinées
  • Tiges en boucle pour la verrerie de plus grande taille
Spécification
Comprend Plateau de vidange
Type de produit Égouttoir de paillasse
Matériau Fil plastifié
Positions 23
À utiliser avec (équipement) Verrerie de laboratoire
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 42 cm
Hauteur (métrique) 30 cm
Profondeur (métrique) 17 cm