Learn More
Micronova™ Brosse pour flacons
These lightweight, durable equipment brushes are made from FDA approved, BPA-free base resins with polyester bristles and attach to plastic threaded handles. Available dome-shaped (Cylinder Brush) and oblong shaped (Kettle Brush) for specialized cleaning.
47.72€ - 113.00€
Spécification
Bristle Material Polyester
Matériau de la poignée Plastique
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
Couleur White
Jetable Reusable
Consulter d'autres spécifications
Requires: STAH or STAEH series handles
Produits 4
Code produit Marque Type de produit Longueur (métrique) Longueur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Longueur (métrique) Longueur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
12775745
Afficher les documents
Micronova™
BRWH-40
Bottle Brush 40.6 cm 16 in. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12725745
Afficher les documents
Micronova™
BRWH-02
Brosse cylindrique à filetage de type ACME 17,8 cm 7 in
113.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12735745
Afficher les documents
Micronova™
BRWH-03
Brosse cylindrique à filetage de type ACME 12,7 cm 5 in
113.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12785745
Afficher les documents
Micronova™
BRWH-41
Brosse pour bouilloire à filetage de type ACME 19,1 cm 7,5 in
74.35€
1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
Description
The Micronova Plastic Cylinder and Equipment Brushes are available in two varieties with optional brush covers for fine cleaning and sanitization. The Cylinder Brush is dome-shaped for small tanks, carboys, duct work, and other cylinders, optional use with BRSC6-02 brush cover. The Kettle Brush is oblong shaped for small tanks, carboys and other production equipment, optional use with BRSC6-41 brush cover.
  • Lightweight, durable equipment brushes with polyester bristles
  • Ideal for small tanks, carboys, duct work, and other cylinders
  • Made from FDA approved, BPA-free base resins
  • Cylinder Brush is a round/ dome-shaped brush
  • Kettle Brush is an oblong shaped brush
  • Brush covers available for fine cleaning and sanitization
  • FDA approved for indirect food contact
  • ACME thread for attachment to STA series handles
  • Optional fabric covers available improve fine cleaning and sanitizing
Spécification
Spécification
Polyester
Conserver à température ambiante
Reusable
1 Ea.
Plastique
White
Used to Clean The Bottoms and Sides of Rounded Vessels