Learn More
Epredia™ Boîtes pour lames en plastique
Stockez un grand nombre de lames dans un espace réduit grâce à ces boîtes robustes.
Marque:  Epredia™ B1786
Code produit. 16419813
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stockez un grand nombre de lames dans un espace réduit grâce aux boîtes pour lames en plastique Thermo Scientific™.
  • Structure en plastique ABS résistant et doublure interne en liège, pour la protection des lames
  • Stockez et protégez 25, 50 ou 100 lames
  • Des fiches indexées se placent dans le couvercle pour noter les titres des lames
  • Les compartiments numérotés sur la boîte correspondent à l'index du couvercle, pour optimiser l'organisation
  • Des couvercles différents sont utilisés pour les boîtes de 25 et de 50 lames, pour faciliter le stockage et la récupération des lames
  • Disponibles en rouge, blanc ou bleu selon le codage couleur ou l'aspect préféré
  • La boîte de 50 lames s'ouvre et se ferme à l'aide d'un loquet en plastique ; la boîte de 100 lames est dotée d'un couvercle à charnière avec fixation métallique
Dimensions (boîte fermée)
Boîte de 25 lames : 5,5 pouce × 3,375 pouce × 1,25 pouce (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Boîte de 50 lames : 8,25 pouce × 3,375 pouce × 1,25 pouce (21 × 8,5 × 3cm)
Boîte de 100 lames : 8,25 pouce x 6,375 pouce x 1,25 pouce (21 x 16 x 3 cm)
Remarque : Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
25 lames ; 48 lames ; 50 lames
Boîte pour 100 lames, blanches
8.25 x 6.375 x 1.25 in. (21 x 16 x 3.8 cm)
3,8cm
21cm
6,375 in
Blanc
25, 48, 50 Slides
1,25 in
8,25 in
Plastique ABS
16cm