Learn More
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700μ m
800 μm
900 μm
1000 μm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
- Excellente compatibilité avec les alcools
- Résistant aux solvants agressifs
- Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Spécification
| Porosité | 900 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 300mm |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Mesh Material | Nylon |