Learn More
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm
Code produit. 11724539 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700μ m
800 μm
900 μm
1000 μm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11724539
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les tissus filtrants en nylon Fisherbrand™ 300 x 300 mm sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
  • Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
  • Excellente compatibilité avec les alcools
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Porosité 450 μm
Diamètre (métrique) externe 300mm
Matériau de la monture Plastique
Mesh Material Nylon