Learn More
Fisherbrand™ Filtre tamis en nylon, 1 m x 1 m
Code produit. 11765488 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11765488
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les filtres de tamis en nylon Fisherbrand™ 1 x 1 m sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Excellente compatibilité avec les alcools
  • Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
  • Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Porosité 60 μm
Matériau de la monture Plastique
Mesh Material Nylon