Learn More
Fisherbrand™ Filtre tamis en nylon, 1 m x 1 m
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistant aux solvants agressifs
- Excellente compatibilité avec les alcools
- Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
- Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Spécification
| Porosité | 1550 μm |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Mesh Material | Nylon |