Learn More
Buerkle™ Entonnoirs à poudre en plastique
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en PP / PE
- Pour un remplissage de poudres en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 350 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 65 mm |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Pour les denrées alimentaires |