Learn More
Brady™ Plastic Mini Pictogram Signs
102500.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
---|---|
Matériau | Plastic |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
À utiliser avec (application) | Used for pictograms and blank panels |
Épaisseur | 0.026 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10506710
|
Brady™
802054 |
50 mm |
102500.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Permanent Acrylic | |
0.026 mm | |
Triangulaire | |
Mini Pictogram Safety Sign |
Plastic | |
Used for pictograms and blank panels | |
-20°C to 80°C | |
Warning signs | |
Black on Yellow |