Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique
Fabrication aseptique ou stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
28.90€ - 39.85€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Couleur | Bleu |
Longueur (métrique) de la poignée | 200 mm |
Type d’emballage | Sachet Microseal |
Autoclavable | Non |
Code produit | Marque | Volume | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16654822
|
Microspec™
C5 |
1 μl | Non stérile | N/A | ||||||
16664822
|
Microspec™
C5G |
1 μl | Stérile |
29.20€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16634822
|
Microspec™
B5 |
5 μl | Non stérile | N/A | ||||||
16644822
|
Microspec™
B5G |
5 μl | Stérile |
39.85€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16664782
|
Microspec™
A5 |
10 µl | Non stérile | N/A | ||||||
16674782
|
Microspec™
A5G |
10 μl | Stérile |
39.75€
250 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 250 anses d’inoculation en plastique
- Fabrication aseptique ou stérilisation à l’oxyde d’éthylène
- 200 mm de long
Spécification
Oui | |
200 mm | |
Non |
Bleu | |
Sachet Microseal |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique