Learn More
Fisherbrand™ Plastic Hydrometer, 0-35% Brix
Click to view available options
Précision:
± 0,5 %mas/Brix
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Made of shatter proof plastic for break resistance
- Made of HACCP compliant plastic that is suitable for use with food
- A saccharometer is a hydrometer for measuring the sugar content of a solution
- Scale division of 0.5 %mas/Brix, with accuracy of ± 0.5 %mas/Brix
- Instrument is single-packed in a transparent square plastic sleeve
Spécification
Spécification
| Type | Saccharometer/Brix Scale Hydrometer |
| Précision | ± 0,5 %mas/Brix |
| Incréments | 0.5%mas/Brix |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO/IEC 17025 |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Comprend | Square plastic sleeve |
| Plage de l’échelle Brix | 0 à 35° |
| Matériau | Plastic |
| À utiliser avec (application) | Measuring density of liquids/food, especially measuring sugar content |
| Temperature of Standardization | 20°C |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.