Learn More
DWK Life Sciences Raccord de tuyau en plastique, avec joint en silicone (VMQ), plié, en polypropylène, pour bouchons GL 14
L’olive en plastique permet le raccordement des tuyaux.
Marque: DWK Life Sciences 292470504
19.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
Avec l’aide d’olives en plastique, une pompe à vide, par exemple, peut être connectée à un appareil par l’intermédiaire de tuyaux.
- Pliée
- Avec joint en silicone (VMQ)
- Raccord plastique pour tuyau
Spécification
8,6 mm | |
4 mm | |
Raccordement de tuyaux ; Convient au bouchon à vis GL 14 (réf. 29 227 05 08) |
non | |
PP, Silicone | |
10/boîte |