Learn More
Buerkle™ Béchers Griffin en plastique avec graduations bleues
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Description
- Pour diverses utilisations
- Conforme aux normes DIN 12331 et ISO 7056
- Graduation bleue imprimée sur
- Incassables.
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe | 108 mm |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Matériau | Polypropylene |
À utiliser avec (application) | Various Uses in The Laboratory |
Hauteur (métrique) | 148 mm |
Incréments | 50 mL |
Quantité | 6/Pk. |
Type | Bécher Griffin |
Autoclavable | Autoclavable |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Béchers Griffin en plastique avec graduations bleues >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu