Learn More
Nickel Electro™ Couvercle plat en plastique
Permet de réduire l’évaporation et le bruit dans les bains à ultrasons. Le couvercle plat en plastique Nickel Electro™ Clifton™ est fabriqué d’une seule pièce.
Marque: Nickel Electro™ LD-6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué d’une seule pièce
- Réduit l’évaporation
- Réduit le bruit
- À utiliser avec un bain à ultrasons
Spécification
Bain à ultrasons SW6H | |
Plastique |