Learn More
Brady™ Câble en acier revêtu de plastique
Additional Plastic Coated Steel Cable for Cable Lockout Device.
Marque: Brady™ 800113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Additional Cable for Cable Lockout Device.
Spécification
Câble | |
Rouge | |
0.19 in. | |
6 ft. | |
1 de chaque |
CABLE | |
Longueur :1,8m | |
4.76 mm | |
1.83 m |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Câble en acier revêtu de plastique > Longueur : 1,8m
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction