Learn More
Epredia™ Armoire de rangement en plastique pour blocs
Code produit. 12513587 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Armoire de rangement pour blocs de plastique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12513587
Marque: Epredia™ 160000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Classez de façon très simple jusqu’à 1 500 blocs. Les armoires de rangement en plastique pour blocs Epredia™ offrent un glissement régulier et une construction rigide.
Classez de façon très simple jusqu’à 1500 blocs. Les armoires de rangement en plastique pour blocs Thermo Scientific™ offrent un glissement régulier et une construction rigide.
  • Six tiroirs inclus
  • Capacité totale de 1 500 blocs
  • Dimensions : 19,7 x 6,3 x 20,5 in. (50 x 16 x 52 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Armoire de rangement pour blocs de plastique
Capacité 1 500 blocs
Profondeur (impériale) 19,7 po
Profondeur (métrique) 50 cm
Hauteur (impériale) 6,3 po
Hauteur (métrique) 16 cm
Largeur (impériale) 20,5 po
Largeur (métrique) 52 cm