Learn More
Buerkle™ Entonnoirs en plastique PP/PE
Entonnoirs à usage général avec œillet de suspension pour un remplissage des récipients en toute sécurité.
Marque: Buerkle™ 9602-0350
42.71 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en polypropylène ou en polyéthylène
- Disponibles en plusieurs diamètres
Spécification
350 mm | |
En PP | |
Œillet de suspension |
35 mm | |
Pour les denrées alimentaires | |
Entonnoir |