Learn More
Brand™ Éprouvettes graduées de forme haute en polypropylène de classe B
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- En polypropylène hautement translucide.
- La forme haute avec des graduations imprimées bleues permet une évaluation facile du volume.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | plusmn;0,2 ml |
| Certifications/Conformité | DIN 12681, ISO 6706 |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Classe | Classe B. |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Balance | Graduations bleues |
| Quantité | 10/boîte |
| Graduations | 0,2 ml |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction