Learn More
Macherey-Nagel™ Purification de l’ADN plasmidique, NucleoBond™, kit de tampons III
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les kits de tampons NucleoBond™ AXG comprennent tous les tampons et enzymes requis (protéinase K et RNase A) pour l’extraction de l’ADN génomique des tissus et des bactéries. L’utilisation de ces kits de tampons en association avec des colonnes NucleoBond™ AXG permet d’isoler jusqu’à 500 μg d’ADN génomique à partir de différentes matrices. La qualité de l’ADN génomique est extrêmement élevée et convient à toutes sortes de réactions ultérieures. Les colonnes NucleoBond™ AXG fonctionnent par gravité, ce qui entraîne un ADN de poids moléculaire élevé avec absence de cisaillement. Les échantillons sont d’abord lysés avec la protéinase K. Avant de charger le lysat dans la colonne NucleoBond™ AXG, il est dilué à l’aide du tampon N2 afin de garantir un bon écoulement ainsi qu’une liaison quantitative de l’ADN. Après un nettoyage efficace, l’ADN génomique est élué dans un tampon à concentration élevée en sel et précipité avec de l’isopropanol. Les colonnes NucleoBond™ AXG sont disponibles en trois tailles (AXG 20, AXG 100 et AXG 500). Kits de tampons NucleoBond™ : kit de tampons NucleoBond™ III pour l’isolement de l’ADN génomique des bactéries : pour 10 colonnes AXG 500 (maxipreps), 100 colonnes AXG 20 (midipreps) ou 100 colonnes AXG 20 (minipreps). Kit de tampons NucleoBond™ IV pour l’isolement de l’ADN génomique des tissus : pour 10 colonnes AXG 500 (maxipreps), 100 colonnes AXG 20 (midipreps) ou 100 colonnes AXG 20 (minipreps). Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter le service clientèle.
- Colonnes NucleoBond™ AXG avec kit III de tampons NucleoBond™ pour l’ADN génomique des bactéries et des levures (des tampons supplémentaires sont requis pour les levures)
- Colonnes NucleoBond™ AXG avec kit IV de tampons NucleoBond™ pour l’ADN génomique des tissus
- Chromatographie échangeuse d’anions
- Taille de l’échantillon : jusqu’à 80 ml de culture cellulaire ou jusqu’à 400 mg de tissu
- Rendement : jusqu’à 500 μg d’ADN génomique
- Système de séparation rapide et polyvalent
- Les colonnes fonctionnent par gravité
- Reproductibilité entre lots élevée
- Aucune utilisation de solvants organiques
- Acides nucléiques ultra-purs adaptés à toutes les applications en aval Pour l’extraction de l’ADN génomique à partir de : tissus ; levures et bactéries.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Kit de tampons III |
| À utiliser avec (équipement) | Pour l’isolement de l’ADN génomique des bactéries et de la levure, uniquement applicable aux colonnes NucleoBond AXG, y compris Rnase A |
| Quantité | 1 jeu |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1