Learn More
Solution d’isolement d’ADN plasmidique I, Thermo Scientific™
25.52€ - 53.95€
Spécification
Nom chimique ou matériau Plasmid DNA isolation solution I
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15433879
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61263.AK
250 mL
N/A
15443879
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61263.AP
500 mL
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Plasmid DNA isolation solution I
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : TSCA