Learn More
Gravis Flacon plasma
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
Conditionnement:
9 pièces
Description
Flacon à plasma gradué en verre
• Autoclavable
• Bague de 40mm
• Flacon à plasma
• Accessoires obligatoires bouchon caoutchouc rouge et capsule aluminium vissante.
• Autoclavable
• Bague de 40mm
• Flacon à plasma
• Accessoires obligatoires bouchon caoutchouc rouge et capsule aluminium vissante.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Matériau | Verre |
| Nb par paquet | 1Each |
| Quantité | 1Each |
| Capacité nominale | 2 l |
| Type de produit | Flacon plasma |