Learn More
Plas Labs™ Système de contention à fond plat pour rongeurs
Code produit. p-2908704
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1,5 in
3,25 in
Longueur (impériale):
3,75 in
8 in
Plage de poids:
15 à 30 g
250 à 500 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11807142
Marque: Plas Labs™ 541RR
Les ouvertures en haut et en bas permettent un accès facile pour les injections ou l’échantillonnage
  • La poche et les trous sur l’avant facilitent l’anesthésie ou l’alimentation de l’animal
  • Un matériau transparent permet de vérifier visuellement l’état des rongeurs
  • Le stock de queue réglable peut être inséré dans l’une des quatre positions
Spécification
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Injections ou prélèvement sanguin
Type Système de contention à fond plat pour rongeurs
Matériau Plastique Noryl™
Méthode de stérilisation Stérilisés chimiquement ou lavés à 180°F
Longueur (impériale) 3,75 in
Longueur (métrique) 9,52 cm
Diamètre (impériale) 1,5 in
Diamètre (métrique) 3,81 cm
Plage de poids 15 à 30 g