Learn More
Brannan™ Luxmètre et humidimètre de plante
Click to view available options
Comprend:
Une liste de référence des végétaux
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Supplied completer with guide to light and watering requirements of plant
Spécification
Spécification
| Type | Instrument de mesure de la lumière et de l’humidité pour plantes |
| Hauteur (métrique) | 10 cm |
| Comprend | Une liste de référence des végétaux |
| Poids (métrique) | 0,165 kg |
| Largeur (métrique) | 6.8 cm |