Learn More
Steris™ Sachets unis à fermeture par le haut
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
300 x 75 x 530 mm
380 x 125 x 610 mm
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Fabriqués à partir du papier kraft blanchi frictionné haute qualité résistant à l’état humide
- Fond scellé plié en deux pour une intégrité maximale
- Ouverture sur la largeur
- Conformes à la norme BS 6257
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | BS 6257 |
| Type de bouchon | unie |
| Matériau | Papier kraft blanchi MG |
| Quantité | 250/paquet |
| Dimensions (L x l x H) | 380 x 125 x 610 mm |
| Longueur (métrique) | 380 mm |
| Largeur (métrique) | 125 mm |
| Hauteur (métrique) | 610 mm |