Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation unis en PTFE Fisherbrand™ offrent une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03500kg
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Offre une plus grande turbulence que les barreaux d’agitation cylindriques
- Autoclavables
Spécification
10 mm | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
2/boîte | |
Oui | |
80 mm |