Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Code produit. 16255801 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantité:
10/boîte
2/boîte
5/boîte
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 16255801
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation unis en PTFE Fisherbrand™ offrent une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Offre une plus grande turbulence que les barreaux d’agitation cylindriques
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 70 mm
Quantité 2/boîte