Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation unis en PTFE Fisherbrand™ offrent une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
- Offre une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques
- Autoclavable
Spécification
6 mm | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
PTFE | |
Barreaux d’agitation lisses en PTFE | |
5/boîte | |
Oui | |
35 mm |