Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation unis en PTFE Fisherbrand™ offrent une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Code produit. 16215801
  • 41.65€ / 10 pièces
Expédition estimée: 19-08-2024
Description
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Offre une plus grande turbulence que les barreaux d’agitation cylindriques
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
10 mm
Blanc
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
2/boîte
Oui
60 mm