Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantité:
10/boîte
2/boîte
5/boîte
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Offre une plus grande turbulence que les barreaux d’agitation cylindriques
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| Quantité | 10/boîte |