Learn More
Fisherbrand™ Tête de piston lisse pour broyeur pour tissus en PTFE
À utiliser avec un récipient en verre pour homogénéiser la matière tissulaire. Le piston lisse pour broyeur de tissus en PTFE est fabriqué en PTFE pur.
Marque:  Fisherbrand™ 011.230
Code produit. 10025941
  • 31.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE
  • Ultra pur, aucune contamination
  • Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
  • Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
Spécification
1 de chaque
Blanc
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE
Réduction de la granulométrie
270 mm
Oui (individuellement)
30 ml
Homogénéiseur broyeur de tissus
Broyeur / homogénéiseur de tissus, récipient en verre