Learn More
BRAND™ Entonnoirs en polypropylène à intérieur lisse
Code produit. 15291459 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
75 mm
100mm
120 mm
150mm
Hauteur (métrique):
Goulot de 43 mm
Tige de 55 mm
Tige de 77 mm
Tige de 90 mm
Tige de 95 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 15291459
Marque: BRAND™ 147020
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente option avec une très bonne résistance thermique pour un usage général en laboratoire.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Se vend en différentes quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 75 mm
Diamètre (métrique) de la tige 10 mm
Matériau En PP
Hauteur (métrique) Tige de 55 mm
Autoclavable Autoclavables
Longueur (métrique) du tube 55 mm
Quantité 12/boîte
Type de produit Entonnoir de remplissage