Learn More
BRAND™ Entonnoirs en polypropylène à intérieur lisse
Code produit. 15281459 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
75 mm
100mm
120 mm
150mm
Hauteur (métrique):
Goulot de 43 mm
Tige de 55 mm
Tige de 77 mm
Tige de 90 mm
Tige de 95 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 15281459
Marque: BRAND™ 147015
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente option avec une très bonne résistance thermique pour un usage général en laboratoire.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Se vend en différentes quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 50mm
Diamètre (métrique) de la tige 9mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) Goulot de 43 mm
Autoclavable Autoclavables
Longueur (métrique) du tube 43mm
Quantité 24/boîte
Type de produit Entonnoir de remplissage